Läs mer
Fisherbrand™ Nedsänkningskorg med handtag
Produktkod. 11786198 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad, Elmasonic X-tra ST 1400H
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Basic 1600 160 L
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Basic 2500 250 L
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Basic 550 55L
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Basic 800 80 L
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Grundläggande 300 30 L
Ultraljudsrengörare, Elmasonic S450 H 45 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11786198
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar fullständig nedsänkning i S-line Ultrasonic Cleaner-bad. Fisherbrand™ Nedsänkningskorgar med handtag är tillverkade av rostfritt stål.
Designad för fullständig nedsänkning av föremål och delar i Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Välj Fisherbrand™ Nedsänkningskorg i rostfritt stål med handtag designad för den specifika ultraljudsrengörare som används.
  • Nätbotten
  • Ett handtag i varje ände
  • Funktionell och modern design
  • Tillgänglig för en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Typ Korg
För användning med (utrustning) Ultraljudsrengörare, Elmasonic S450 H 45 L
Material Rostfritt stål