Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 kylcirkulatorer
Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flödeshastighet:
17 l/min.
20 l/min.
Controllertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Thermo Scientific™ A10 kylbadscirkulatorer ger effektiv kylning för öppna och slutna tillämpningar, med temperaturer från -10° till +100 C °och maximal badvolym på 6 liter. Kraftfulla badcirkulatorer med en behållare av rostfritt stål kan konfigureras med den kontroller som bäst motsvarar cirkulations- och temperaturintervall för din tillämpning.
- Dräneringsport framtill för operatörens bekvämlighet.
- Avancerad design gör att två sidor av enheten kan blockeras, vilket möjliggör placering i ett
- hörn samtidigt som full kylprestanda bibehålls.
- För mindre krävande tillämpningar kan strömförbrukningen sänkas genom att använda
- energisparläget.
- Kontrollern kan vridas 90°för enklare visning
- Enastående kyleffekt
- Breda temperaturområden
- Kraftfulla kraft-/sugpumpar
- Sex kontrolleralternativ
Specifications
Specifications
| Controllertyp | SC100 |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Flödeshastighet | 17 l/min. |
| Pumptyp | Kraftpump, sugpump |
| Temperaturområde | -10 °C till +100 °C |
| Elektriska krav | 230 V |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |