Läs mer
Nickel Electro™ Doppningskylare
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Typ:
Doppningskylare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Det finns inga kontroller, Immersion Cooler arbetar kontinuerligt mot kylning av ett omrört eller cirkulerande bad, kontroll tillhandahålls av vattenbad för att bibehålla inställd temperatur.
- Med ett flexibelt 900 mm långt rostfritt stålrör med en skyddande yttre skärm, som går ut från toppen av enheten, vilket gör att kylslingan av rostfritt stål naturligt står i hörnet av alla Clifton NE4 Omrört eller cirkulerande vattenbad.
- Detta maximerar arbetsområdet i badet och minskar risken för köldchock, risk för att spolen fryser kallt, oavsiktligt inträngande eller vidrörande och förstör arbetet.
- Rekommenderar drift i omgivningstemperatur 20 °C
- Vid användning rekommenderar vi att locket alltid används, minskar avdunstning och hjälper också till att hålla vattnet fritt från föroreningar och sparar energi genom att minska elförbrukningen och driftskostnaderna.
- Använd med ett minsta avstånd på 40 cm fri luft runt ventilationsöppningarna.
- Immersion Dip Cooler är luftkyld med luft från omgivningen som sugs in framtill och varm luft som drivs ut bakifrån.
- Håll ventilationsöppningarna fria från hinder för att ge god luftcirkulation och driftsprestanda.
- För att uppnå optimal prestanda med alla omrörda eller cirkulerande bad bör alltid täckas med ett lock eller BP0368 polypropenkulor hela tiden, vilket minskar upp till 70 % av värmen, från rumstemperaturen, och överförs till badet som kyls.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Omrörda vattenbad |
| Typ | Doppningskylare |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |