Läs mer
Leica Microsystems Immersionsolja för mikroskop
Produktkod. p-8001080
Brytningsindex:
Typ F
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. 11944399
Brand: Leica Microsystems 11513859
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Använda Leica™ Immersionsolja med mikroskop för att öka objektivets upplösningsförmåga och bländare.
  • 10 ml flaska
  • För Leica Mikroskop
Specifikationer
Typ Immersionsolja
Förpackningstyp 1 förpackning
Kvantitet 10 mL
Brytningsindex Typ F
Storlek 10mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Type F Immersion liquid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.