Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler i vitt och svart
Ytbehandling:
MaxiSorp
PolySorp
Universalbindning
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Beskrivning
Håll brunnar säkert på plats med Thermo Scientific™ Brytbara moduler i vitt och svart, vilket säkerställer att fluorescens- och luminescensanalyser är lätta att hantera.
Funktioner
- Högkvalitativa polystyrenbrunnar
- Val av två passiva ytor för att möjliggöra analysoptimering
- C8-remsor ger flexibilitet med provstorlek och optimal tvättprestanda
- Lätt att hantera; singel välhållen lika lätt som remsor
- Kompatibel med vanlig instrumentering
Val av yta:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ och Universal Binding (UB) är för adsorption av hydrofoba molekyler.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser.
Vit:
- Opak och reflekterande yta
- Låg korssnack och minimal bakgrund
Svart:
- Opak och ljusabsorberande yta
- Minimal korshörning och bakåtspritt ljus
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Breaapart | Brytbara remsor |
| Bindande egendom | Hydrofil |
| Certifierad | Ja |
| Formatera | Stripplåt |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 60 askar |
| Bindningstyp | Adsorption |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Visa mer |