Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Indikerar Classic
Produktkod. 11959075
Kvantitet:
100-pack
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11959075
Brand: QIAGEN WB120306
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av buckala nukleinsyraprover. Indikerar QIAcard FTA Klassisk med 4 provområden per kort.
  • QIAcard som indikerar FTA Korten innehåller en rosa färg som blir vit när ett färglöst prov, t.ex. munceller eller saliv appliceras.
  • Stabilisering och skydd av nukleinsyror vid rumstemperatur med för fläckvolymer på 125μ L.
  • Celllys vid kontakt, denaturerar proteiner och skyddar DNA från nedbrytning.
Specifikationer
Beskrivning Samla, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera buckala DNA-prover, fyra prover per kort.
Formatera Kort
Provtyp Bukalt DNA
För användning med (utrustning) Direkt STR-förstärkning
För användning med (applikation) Forensics, Transgen identifiering, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Livsmedels- och jordbrukstestning, Läkemedelsupptäckt, Genomik, STR-analys, Djuridentifiering, Helgenomförstärkning, Molekylärbiologi
Inkluderar Rosa indikerar färgämne
Antal prover 4
Produkttyp Indikerar FTA Klassiskt kort
Kvantitet 25-pack
Provvolym 125μ L