Läs mer
Indium(III)nitrathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11340979
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11340979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010708.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III)nitrathydrat fungerar som ett oxidationsmedel. Det används vid tillverkning av koordinerade polymerfilmer som används vid framställning av nanopartiklar av indium(III)oxid. Det används vid syntes av andra indiumkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207398-97-8
Molekylformel InN3O9
Molekylvikt (g/mol) 300.83
MDL-nummer MFCD00149742
InChI-nyckel LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
LEDER [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) nitrate hydrate
Smältpunkt 100°C (in -H2O)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC-namn indium(3+);trinitrat;hydrat
Formel vikt 300.83 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.