Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter i rostfritt stål, klass M1
Produktkod. 15565179 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15565179
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Fisherbrand™ Klass M1 rostfria kalibreringsvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M2 vikter.
  • Klass M1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering M1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 2 kg
Massa 2 kg
Form Cylindrisk