Läs mer
Molecular Probes™ Indo-1, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Produktkod. 10104482
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 10104482
Brand: Molecular Probes™ I1202
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indo-1, Pentapotassium Salt, cell impermeant
This cell-impermeant indo-1 pentapotassium salt is a UV light-excitable, ratiometric Ca2+ indicator. The emission maximum of indo-1 shifts from ∼475 nm in Ca2+-free medium to ∼400 nm when the dye is saturated with Ca2+. The dye is also available in the cell-permeant AM ester form—in our special packaging (I1223), in 1 mg amounts (I1203) and in 1 mM solution (I1226).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in freezer -5°C to -30°C and protect from light.
Detektionsmetod Fluorescence
För användning med (utrustning) Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer
Produkttyp Calcium Indicator
Typ av färg Fluorescent Dye-Based