Läs mer
Indoline, 99%
Description
Indol används i parfymer och för att bereda tryptofan, en av de 20 aminosyrorna som vanligtvis finns i animaliska proteiner. Det har en viktig tillämpning inom växtodlingsindustrin. Det används för att framställa indolättiksyra (auxin) och andra växttillväxtämnen som hjälper till att utveckla rötter i växten. Indol och dess derivat används i stor utsträckning vid tillverkning av parfymer, färgämnen, jordbrukskemikalier och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indol används i parfymer och vid framställning av tryptofan, en av de 20 aminosyrorna som vanligtvis finns i animaliska proteiner. Det har en viktig tillämpning inom växtodlingsindustrin. Det används för att framställa indolättiksyra (auxin) och andra växttillväxtämnen som hjälper till att utveckla rötter i växten. Indol och dess derivat används i stor utsträckning vid tillverkning av parfymer, färgämnen, jordbrukskemikalier och läkemedel.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten vid 5 g/L (°20 C).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Indoline |
| Smältpunkt | -21°C |
| Densitet | 1.062 |
| Kokpunkt | 220°C to 221°C |
| Flampunkt | 92°C (197°F) |
| Odör | Odorless |
| Brytningsindex | 1.593 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 111915 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.