Läs mer
Buerkle™ Industriell hink
Produktkod. 10526550 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
17 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10526550
Brand: Buerkle™ 23080900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industriell hink för transport, dekantering och blandning. Säker tömning med bred pip. Handtag av metall.
  • LLDPE, vit
  • Med literskala, gradering 1000 ml
  • Med pip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Industriell hink
Kapacitet (metrisk) 9 l
Material LLDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 280 mm
För användning med (utrustning) Lämplig för användning med livsmedel
Handtagsmaterial Metall
Höjd (metrisk) 250 mm
Inkluderar Hantera
Kvantitet 1 st