Läs mer
Buerkle™ Industriell hink
Handla allt Bürkle Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
9 l
17 l
Beskrivning
- LLDPE, vit
- Med literskala, gradering 1000 ml
- Med pip
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Examen | 1000 mL |
| Material | LLDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 3,17 gal. |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 300 mm |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Handtagsmaterial | Metall |
| Höjd (metrisk) | 280 mm |
| Visa mer |