Läs mer
Brannan™ Initial™ Labtermometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17833298
Kalibreringspunkter:
0 °C, 50 °C, 100 °C
0 °C, 50 °C, 90 °C
Produktkod. 17833298
Brand: Brannan™ 46/323/5 + 49/503/0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Initial™ grön sprit labbtermometer med kalibreringscertifikat.
  • Labbtermometer
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • De initial™ märkesserie av labbtermometrar är tryckta med tydlig, lättavläst skala vilket gör dem särskilt lämpliga för studenter
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Tri-top, gjuten glasfri enhet för att förhindra brott
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 100 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 20 cm
Material Glas
Termometerfyllning Grön Ande
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 230 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1,5 °C vid 35 °C
Indelning 1,0 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm