Läs mer
Thermo Scientific™ Injection Port Liners för GC Instruments
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimera prestandan för Agilent™ GC-system med våra speciellt designade Thermo Scientific™ Injection Port Liners för Agilent instrument. Dessa injektionsliners är mycket inaktiverade och tillverkade med höga toleranser och säkerställer exceptionell reproducerbarhet.
- Mycket deaktiverat borosilikatglas
- Förpackningsmaterial av kvartsull
- IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Split/Splitless |
| Kvantitet | 5 |
| Längd (metrisk) | 78.5 mm |
| Förpackningsmaterial | Kvartsull |
| Produkttyp | Splitless Liner med Single Taper |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |
| För användning med (utrustning) | GC Injection Port |
| Liner material | Mycket deaktiverat borosilikatglas |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.