Läs mer
Thermo Scientific™ Injection Port Liners för GC Instruments
Produktkod. 10609675 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1,2 mm
1.2 mm
2 mm
2.3 mm
4 mm
5.2 mm
Förpackningsmaterial:
Hold (Håll)
Kvartsull
None
Quartz Wool
Produkttyp:
Cyclosplitter Liner
Delad/Delad liner med infälld svanhals
Direkt rak liner
Enkel svanhals liner
Split Straight Liner
Split Straight Liner för Agilent Instrument
Split/Splitless FAST FocusLiner
Split/Splitless FAST FocusLiner med Single Taper
Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless FocusLiner med Single Taper
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Liner med Double Taper
Split/Splitless Liner med Single Taper
Split/Splitless Liner med infälld svanhals
Split/Splitless Liner w/ Double Taper
Split/Splitless Snabb FocusLiner
Splitless Liner med Single Taper
Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck
Splitless Straight Liner
Kvantitet:
5
25
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 10609675
Brand: Thermo Scientific™ 453A2003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa insprutningsportliners för att optimera prestanda Agilent GC-instrument.
Optimera prestandan för Agilent™ GC-system med våra speciellt designade Thermo Scientific™ Injection Port Liners för Agilent instrument. Dessa injektionsliners är mycket inaktiverade och tillverkade med höga toleranser och säkerställer exceptionell reproducerbarhet.
  • Mycket deaktiverat borosilikatglas
  • Förpackningsmaterial av kvartsull
  • IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Split
Kvantitet 5
Längd (metrisk) 78.5 mm
Förpackningsmaterial Kvartsull
Produkttyp Split/Splitless Liner
Diameter (metrisk) Inre 5.2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm
För användning med (utrustning) GC Injection Port
Liner material Mycket deaktiverat borosilikatglas
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.