Läs mer
Thermo Scientific™ Injection Port Liners för GC Instruments
Product Code. 10722137 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Inre:
1,2 mm
2 mm
2,3 mm
4 mm
5,2 mm
Förpackningsmaterial:
Hold (Håll)
Kvartsull
None
Produkttyp:
Cyclosplitter Liner
Delad/Delad liner med infälld svanhals
Direkt rak liner
Enkel svanhals liner
Split Straight Liner
Split Straight Liner för Agilent Instrument
Split/Splitless FAST FocusLiner
Split/Splitless FAST FocusLiner med Single Taper
Split/Splitless FAST FocusLiner med enkel taper
Split/Splitless FocusLiner
Split/Splitless FocusLiner med Single Taper
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Liner m/ Double Taper
Split/Splitless Liner med Double Taper
Split/Splitless Liner med Single Taper
Split/Splitless Liner med infälld svanhals
Split/Splitless Snabb FocusLiner
Splitless Liner med Single Taper
Splitless Liner med infälld svanhals
Splitless Straight Liner
Kvantitet:
5
25
missing translation for 'unitSize'
Paket med 25
Paket med 5
Product Code. 10722137
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 453A2342
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd dessa insprutningsportliners för att optimera prestanda Agilent GC-instrument.
Optimera prestandan för Agilent™ GC-system med våra speciellt designade Thermo Scientific™ Injection Port Liners för Agilent instrument. Dessa injektionsliners är mycket inaktiverade och tillverkade med höga toleranser och säkerställer exceptionell reproducerbarhet.
  • Mycket deaktiverat borosilikatglas
  • Förpackningsmaterial av kvartsull
  • IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (applikation) Split/Splitless
Kvantitet 25
Längd (metrisk) 78.5 mm
Förpackningsmaterial Hold (Håll)
Produkttyp Split/Splitless Liner med Single Taper
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm
För användning med (utrustning) GC Injection Port
Liner material Mycket deaktiverat borosilikatglas
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.