Läs mer
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Använd guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners för konsekvent hög noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys.
Använd guldstandarden i GC liner prestanda och konsistens. LinerGOLD GC Liners ger ökad tröghet, vilket leder till ökad noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys. Dessa injektionsportliners levererar:
- Ökad noggrannhet och känslighet i analys, förhindrar förlust av känsliga föreningar i analys
- Lägre detektionsgränser vid analys av aktiva och känsliga substanser
- Utmärkt reproducerbarhet ger förtroende för dina resultat från liner till liner
- Konsekvent hög prestandanivå gång på gång
LinerGOLD GC liners are manufactured and tested to ensure that you have confidence with every liner that it installed onto your GC system.
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Thermo Scientific Instruments |
| Kvantitet | 25 |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Förpackningsmaterial | None |
| Produkttyp | Delad rak liner |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.