Läs mer
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivelse
Använd guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners för konsekvent hög noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys.
Använd guldstandarden i GC liner prestanda och konsistens. LinerGOLD GC Liners ger ökad tröghet, vilket leder till ökad noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys. Dessa injektionsportliners levererar:
- Ökad noggrannhet och känslighet i analys, förhindrar förlust av känsliga föreningar i analys
- Lägre detektionsgränser vid analys av aktiva och känsliga substanser
- Utmärkt reproducerbarhet ger förtroende för dina resultat från liner till liner
- Konsekvent hög prestandanivå gång på gång
LinerGOLD GC liners tillverkas och testas för att säkerställa att du har förtroende med varje liner som den installeras på ditt GC-system.
Tekniske data
Tekniske data
| Kvantitet | 5 |
| Längd (metrisk) | 78,5 mm |
| Förpackningsmaterial | Hold (Håll) |
| Produkttyp | Splitless Liner med Double Taper |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |
| För användning med (utrustning) | TRACE 1300-serien och Agilent Instrument |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.