Läs mer
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Produktkod. 15488010 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,75 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Blandad
Längd (metrisk):
105 mm
120 mm
78,5 mm
Blandad
Kvantitet:
1
2
5
25
Produkttyp:
Delad rak liner
Delad/Deladfri insats
Delad/Deladfri rak liner
Direkt rak liner
Double Taper Cyclo Liner
Förbryllad PTV Liner
Mixed Liner Pack
PTV Baffle Liner (Siltek )
PTV Liner
PTV Liner med sintrad foder
PTV Liner med tre baffel
PTV Silcosteel Liner
PTV Siltek Metall liner
PTV Straight Liner
PTV Straight Liner (avaktiverad)
PTV rak liner
PTV-foder, koncentriska bafflar
PTV-foder, tre bafflar
Precisionsfoder
Precisionsliner
Split FocusLiner
Split Straight Liner
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Mini-Lam Liner
Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
Split/Splitless Straight Liner
Splitfri liner
Splitfri precisionsliner
Splitless Liner
Splitless Liner med Double Taper
Splitless Liner med Single Taper
Splitless Liner, Dubbelkonisk
Splitless Liner, enkel konisk
Splitless Precision Liner
Splitless Straight Liner
Splitless Straight Liner (Siltek )
Splittrad FocusLiner
Tenax
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 25
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15488010
Brand: Thermo Scientific™ 453T1905UI
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners för konsekvent hög noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys.
Använd guldstandarden i GC liner prestanda och konsistens. LinerGOLD GC Liners ger ökad tröghet, vilket leder till ökad noggrannhet, känslighet och precision i din gaskromatografi (GC) analys. Dessa injektionsportliners levererar:
  • Ökad noggrannhet och känslighet i analys, förhindrar förlust av känsliga föreningar i analys
  • Lägre detektionsgränser vid analys av aktiva och känsliga substanser
  • Utmärkt reproducerbarhet ger förtroende för dina resultat från liner till liner
  • Konsekvent hög prestandanivå gång på gång
LinerGOLD GC liners tillverkas och testas för att säkerställa att du har förtroende med varje liner som den installeras på ditt GC-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 5
Längd (metrisk) 105 mm
Förpackningsmaterial Kvartsull
Produkttyp Precisionsliner
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
För användning med (utrustning) Instrumenten TRACE Ultra och TRACE FOCUS
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.