Läs mer
B Braun™ Injekt™ Solo engångscentrisk Luer tvådelad spruta
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen/polyeten
- ''Grön kolv
- ''Mycket transparent pipa
- ''Svart gradering med hög kontrast, permanent markering, idealisk läsbarhet
- ''Säker kolvbackspärr
- ''Lätt aspiration upp till maximal volym
- ''Latexfri/PVC-fri
- ''Fri silikonolja
- Enkel sterilförpackad (i låda med 100 st)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7886-1 |
| Material | Polyeten, Polypropen |
| Färg | Grön kolv |
| Beskrivning | Svart examen |
| För användning med (applikation) | Idealisk för enkla injektioner, vaccinationer och mer |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Centric Luer-lock 2-delad spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Visa mer |