Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Rena pH-elektroder
Produktkod. 11384213 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11384213
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344172
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod av glas designad för jonsvaga prover som ultrarent vatten och avjoniserat vatten.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Rent vatten
  • Ultrapure vatten
  • Avjoniserat vatten
  • Avloppsvatten
  • Hög saltlösning, havsvatten
  • Låg jonstyrka
Tillbehör& Vård
  • Orörlig glashylsa koppling
  • LoT membranglas
  • InLab Ren: påfyllningsbar FRISCOLYT-B™ (51343185) - håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • InLab Pure Pro-ISM: påfyllningsbar 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod InLab Ren Pro-ISM
Kontakttyper Multi-Pin
Korsning Orörlig glashylsa
Material Glas
pH-intervall 1 till 11
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning 3 mol/L KCl-referens, 1mol/L KCl-brygga
För användning med (applikation) Mätning av prover vid låga temperaturer eller med låga jonkoncentrationer
För användning med (utrustning) Flerstift till BNC/RCA (30281896)
Inkluderar ISM Temperature Probe
Intern referens ARGENTHAL med Ag+ fälla
Membran LoT-glas
Modell InLab™ Ren Pro-ISM
Sond NTC 30 kω
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (engelska) 6,7 tum
Längd (metrisk) 170 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm