Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Rutinmässiga pH-elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
BNC IP67
Multi-Pin
S7
Inkluderar:
Endast elektrod
ISM Temperature Probe
ISM-temperaturprob
Temperaturprob (Pt1000)
Temperatursond
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact och bärbara mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
- Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Dricksvatten
- Mycket saltlösningar eller havsvatten
- Mikrobiologiska prover
- Frätande syror och baser
- General Lab
- Kemikalie
- Höga pH-värden
- TRIS-kompatibel
Tillbehör& Vård
- Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
- Tips: Öppna påfyllningsporten medan du mäter, och även för att fylla på elektrolytlösning
- Keramisk knutpunkt
- Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Order Info
Kabel ingår ej (säljs separat).
Specifications
Specifications
| Kontakttyper | Multi-Pin |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombinationselektrod |
| Typ av fyllningslösning | 3 mol/L KCl |
| För användning med (applikation) | Noggrann mätning i ett brett utbud av provtyper |
| För användning med (utrustning) | Flerstift till BNC (30281896) |
| Inkluderar | Temperatursond |
| Show More |