Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkablar: MultiPin™ Förbindelse
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
MultiPin-BNC/1 x 4mm banan
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 vattentät
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana
Längd (metrisk) kabel:
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Löstagbar
- Återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | MultiPin-BNC/RCA (cinch) |
| För användning med (utrustning) | Mettler Toledo InLab Sensorer |
| För användning med (applikation) | Att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till valfri mätare |
| Längd (engelska) Kabel | 16.4 ft. |
| Längd (metrisk) kabel | 5.0 m |