Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Yt pH-elektroder
Produktkod. 15539611 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
Multi-Pin
S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15539611
Brand: METTLER TOLEDO™ 30249570
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En pH-elektrod med ett platt, robust plastmembran för mätning av prover med plana ytor.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence och SevenCompact mätare samt andra märken. Anslutningskablar kan behövas.
  • Intelligent sensorhantering (ISM ) elektroder fångar och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Agarplattor
  • Drop storlek prover
  • papper
  • Hud
  • Läder
  • Suspenderade fasta ämnen
  • Textilier och tryck
Tillbehör& Vård
  • Keramisk ringkoppling
  • Polysulfonmembran
  • Påfyllningsbar 3M KCl (51350072): Håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • Förvara i 3M KCl (51350072) eller InLab Lagringslösning (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Rekommenderad förvaring
InLab storage solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Multi-Pin
Korsning Keramisk
Material Glasskaft
pH-intervall 1 till 11
Typ Kombinationselektrod
För användning med (applikation) Mätning av fasta eller halvfasta prover
För användning med (utrustning) Flerstift till BNC/RCA (30281896)
Inkluderar ISM Temperature Probe
Intern referens 3 mol/l KCl
Membran LoT-glas
Modell InLab™ Yta Pro-ISM
Förvaringskrav InLab lagringslösning
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
Längd (metrisk) skaft 120 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm