Läs mer
Eppendorf™ Innova stående frysar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11369884
Kapacitet (metrisk):
535 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11369884
Brand: Eppendorf™ U94300001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Använd denna frys för förvaring och konservering av alla typer av biologiskt material. New Brunswick Scientific™ Innovas upprättstående frysar kombinerar klassiskt isoleringsskum med vakuumisoleringspaneler för att erbjuda långvarig och pålitlig ULT-teknik för säker provförvaring.
  • Vakuumisoleringspaneler möjliggör ökad intern kapacitet med samma fotavtryck som traditionellt skummade frysar
  • Innerdörrar är packade och isolerade skapar 3 separata fack som minimerar kall luftförlust medan du kommer åt dina prover
  • Lättläst, ögonhöjd, infälld LED-kontrollpanel och larmstatus med integrerat SMART PLUS™ diagnostik
  • SMART PLUS diagnostiksystem visar felkoder som tillåter korrekta diagnoser av ingenjörer via telefon, vilket sparar tid och pengar
  • Varje hylla är justerbar i höjdled för ytterligare förvaringsflexibilitet
  • Särskild vakuumventil med kolv ergonomiskt placerad i midjehöjd för att få omedelbar tillgång till din frys
  • Innerdörrar kan snabbt tas bort utan behov av verktyg för enklare och snabbare avfrostning
  • Helt rostfritt stål invändigt för enkel rengöring under underhålls- och avfrostningscykler; pulverlackerat stål exteriör
  • Särskilda ytterdörrstätningar med låg temperatur gör att packningarna kan förbli flexibla vid–°86 C och förhindrar isbildning för enkel åtkomst till prover
  • Lösenordsskydd för larm och temperaturbörvärden för att förhindra obehöriga inställningsändringar
Specifikationer
Typ Frys
Kapacitet (metrisk) 535 l
Temperaturområde -86 °C
Innerdörrar Ja
Isolering Vakuum, polyuretanskum
Dörrhyllor Ja
Stil Upprätt
För användning med (utrustning) ULtralågtemperaturfrysar är lämpliga för förvaring och konservering av alla typer av biologiska material/prover: Bakterier, celler, Sporer, Pollen, Protozoer, Blodkomponenter, DNA, Vävnad som endast används i forskning, Konservering av kemikalier eller material
Modell U535
Mått (D x B x H) Inredning 61.5 x 64 x 136.5 cm
Djup (metrisk) Exteriör 86.7 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 195 cm
Höjd (metrisk) interiör 136.5 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 80 cm
Bredd (metrisk) Interiör 64 cm
Spänning 115 V
Frekvens 60 Hz
Wattal 720 w
Kylmedel Ja
Vikt (metrisk) 250 kg