Läs mer
WTW™ inoLab™ 7110 Bänk pH-mätare
Sondtyp:
3-i-1 pH-elektrod
Kombinerad pH-elektrod
Konduktivitetssensor (köps separat)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Upprepningsbara mätresultat genom automatisk igenkänning av stabila värden
- Säker drift: automatiserade funktioner minskar antalet nycklar
- Ökad mätnoggrannhet med kalibreringstimer med periodiska påminnelser för kalibrering
- Mycket lämplig för rutinmätningar i labbet, där automatisk dokumentation inte är en prioritet
- Med slät, lätt att rengöra yta
- Finns som enkelmätare, som set med standardelektrod med inbyggd T-sensor, eller som set med precisionselektrod
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | DIN-uttag, Universal strömförsörjning, stativ och bruksanvisning, kombinerad pH-elektrod SenTix™ 42/41, buffert 4, 7 och 10,01, 3mol/L KCl, WTW tekniska buffertar, DIN/NIST buffertar |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1K |
| Noggrannhet (mV) | ±0,3,± 1.0 |
| Noggrannhet (pH) | ±0,005,± 0,01 |
| Information om datahantering | Kalibreringsminne för aktuellt rekord |
| För användning med (applikation) | Idealisk för rutinmätningar i laboratoriet där automatisk dokumentation inte är prioritet och för AC och batteridrift |
| Område (pH) | -2 till 20 |
| Upplösning (pH) | -2 till 20± 0,01, -2 till 19,999± 0,005 |
| Räckvidd (mV) | ±1200,± 0,3 |
| Upplösning (mV) | ±(1200,0± 0,3mV) |
| Visa mer |