Läs mer
WTW™ inoLab™ 7310 Bänk pH-mätare med precisionselektrod
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12661685
Visningstyp:
LCD, grafik med bakgrundsbelysning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12661685
Brand: WTW™ 1AA314
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En exakt pH-mätare med dokumentationsfunktion att använda inom kvalitetssäkring, läkemedelsindustrin och överallt krävs GLP-stödd dokumentation.
  • Upprepningsbara mätresultat genom automatisk igenkänning av stabila värden
  • Övervakning av det optimala mätområdet vai CMC-funktion
  • Säker och bekväm användning via textmenyer i en ljus, bakgrundsbelyst grafisk display
  • Alla uppmätta värden sänds med aktuellt datum, tid, ID-nummer och sensorns serienummer
  • Försedd med en kombinerad precision pH-elektrod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Kombinerad pH-elektrod. Mätare med universell strömförsörjning, stativ och bruksanvisning. Kombinerad pH-elektrod SenTix™ 81, Buffert 4, 7 och 10,01, 3mol/L KCl, mjukvara och USB kabel, WTW tekniska buffertar, DIN/NIST-buffertar plus 20 extra buffertset
Noggrannhet (temperatur) ±0,1K
Noggrannhet (mV) ±0,3,± 1
Noggrannhet (pH) ±0,005,± 0,01
Information om datahantering Upp till 10 poster kalibreringsminne, 500 manuella datamängder/5000 automatiskt minne
För användning med (applikation) För mätningar/dokumentation enligt GLP/AQA, AC och batteridrift
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) -2 till 20± 0,01, -2 till 19,999± 0,005
Räckvidd (mV) ±1200,± 0,3
Upplösning (mV) ±(1200± 1) mV
Kalibreringspunkter 1 till 3
Visningstyp LCD, grafik med bakgrundsbelysning
Certifikat och efterlevnad CE, cETLUS
Mått (L x B x H) 240 x 190 x 80 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Garanti 3 år
Strömförsörjning Fyra 1,5V AA-batterier eller fyra 1,2V NiMH
Relativ luftfuktighetsintervall Årsmedelvärde:< 75 %, 30 dagar/år: 95 %, Övriga dagar: 85 %
Temperaturkompensation Automatisk/manuell
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Temperatursensor DIN eller BNC/4mm banan
Typ inoLab™ Avloppsvatten 7310 set 4 pH-mätare
Batteritid Upp till 1000 timmar. utan bakgrundsbelysning, 150 timmar. med bakgrundsbelysning