Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 10202841 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 420 x 180 x 186 mm
Produktkod. 10202841
Brand: Miele Professional™ 3808330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Insats E 106/2 för optimal laddning av bredhalsade kolvar etc
  • Utrustad med 13 stora fjäderkrokar x 175 mm höjd
  • Avståndet mellan fjäderkrokarna är ca. 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sätt in, hälften
Modell E 106/2
För användning med (utrustning) Vidhalsade kolvar, mätcylindrar mm.
Inkluderar 13 stora fjäderkrokar x 175 mm höjd (avstånd mellan fjäderkrokar är ca 85 mm)
Djup (metriskt) 420 mm
Höjd (metrisk) 186 mm
Bredd (metrisk) 180 mm
Kvantitet 1 vardera