Läs mer
Thermo Scientific™ INSIGHT ™2 Programvara
Produktkod. 15995700 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
INSIGHT2 programvara
INSIGHT2-programvara med säkerhetssvit
För användning med (utrustning):
Evolution 200 och 350 spektrofotometrar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15995700
Brand: Thermo Scientific™ 837001100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Effektivisera QA/QC-analys, förenkla forskningsapplikationer, integrera tillbehör, lägg till valfri Security Suite med Thermo Scientific INSIGHT2 programvara.
Nå konsekventa svar med oöverträffad hastighet. Från enkla mätningar till de mest sofistikerade forskningsstudierna, Thermo Scientific™ INSIGHT ™2 Software förbättrar kapaciteten hos din UV-Vis spektrofotometer. Utrustad med kraftfulla analysverktyg för att tolka information omedelbart, låter INSIGHT 2-programvaran dig bygga anpassade QA/QC-procedurer för att eliminera kostsamma manuella operationer och öka din laboratorieproduktivitet. Lägg till Security Suite Software till INSIGHT2 Software för att hjälpa ditt laboratorium att uppnå överensstämmelse med FDA 21 CFR Part 11-föreskrifter för användaråtkomstkontroll och digitala signaturer.
Funktioner
Effektiviserad QA/QC-analys
  • Automatiska resultatberäkningsalternativ eliminerar manuella beräkningar och minskar användarfel.
  • Detaljerade grafiska visningar av kalibreringskurvor och provkörningsdiagram ger snabba visuella kontroller av systemets lämplighet och datatrender.
  • Kontrollgränser och automatisk tolkning av godkänd/underkänd ger omedelbara resultat.
  • Scanning Quant inkluderar möjligheten att utföra flera beräkningar och extrahera parametrar för att skapa en komplett analytisk bild, vilket förbättrar metodutvecklingsupplevelsen.
Förenklade forskningsapplikationer
  • Mängder av datainsamlingsalternativ och grafiska funktioner, inklusive 3D-visning ger analytisk flexibilitet.
  • Förprogrammerad toppanalys och praktiska spektralbearbetningsverktyg hjälper till med providentifiering och kvantifiering för skanningsmätningar.
  • Flerstegs kurvanpassning och på varandra följande reaktionslägen ger omfattande dataanpassningsalternativ för kinetikexperiment.
  • Sofistikerade matematiska analysfunktioner, inklusive derivator och utjämning tillåter anpassad datavisning.
  • Funktionen Sammanfoga arbetsböcker möjliggör snabb och bekväm jämförelse av data från flera experiment.
Integrerade tillbehör
  • Automatiserade tillbehör ger fullständig kontroll för överlägsen prestanda med avancerade provhanteringskrav.
  • Kalibrerings- och inriktningsverktyg säkerställer att tillbehören fungerar optimalt.
  • Tillbehör för temperaturkontroll som stöds kontrollerar och övervakar reaktionstemperaturen i åtta positioner.
  • Programmerbar sipper, cellväxlare eller autosampler-tillbehör utför aktiviteter med hög genomströmning med lätthet.
  • Handsfree-prestandaverifiering och tillbehörskalibreringsmoduler är designade för SMART Sipper eller linjär 8-cellsväxlare tillbehör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ INSIGHT2 programvara
För användning med (utrustning) Evolution 200 och 350 spektrofotometrar