Läs mer
Abeba™ Inläggssulor 3553
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivning
- Andningsbar textil
- Blått
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Antistatisk
- Areal tryckabsorption, klimatisering, bekväm
- Fördel för leder, muskulatur, ligament och ryggrad
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Textil |
| Storlek | 36 |
| Stil | 3553 |