Läs mer
General Tools LED-belyst, teleskopisk inspektionsspegel
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dessa upplysta inspektionsspeglar gör det enkelt att inspektera trånga områden för läckor, brott eller borttappade föremål.
- Teleskopskaft sträcker sig till 33 tum. (840 mm).
- Stora, helpolerade, splittersäkra glasspeglar sitter på en 360° vridbar, så att spegeln kan placeras i alla vinklar.
- Kulleder gör det möjligt att placera speglar i alla vinklar.
- Handtaget har ett halkfritt kuddgrepp.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Material | Glas |
| Diameter (metrisk) | 47.625 mm |
| Diameter (engelska) | 1,875 tum. |
| Inkluderar | Teleskoperande LED-lampor, två CR2032-batterier |
| Produkttyp | Inspektionsspegel |
| Form | Rund |
| Längd (engelska) | 33 tum |
| Längd (metrisk) | 840 mm |