Läs mer
3M™ Omedelbar mikrobborttagningsservetter
Produktkod. 17751679 Handla allt 3M Produkter
Certifikat och efterlevnad:
EN/SP, OUS
FR/GE
Produktkod. 17751679
Brand: 3M™ 7100244448
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fånga, håll och ta bort mikrober med dessa rengöringsservetter för att praktiskt taget eliminera korskontaminering. De använder bara vatten och tar bort mikrober direkt när du torkar. Utmärkt för områden med hög beröring och snabba vändningar.
  • Fångar, håller och tar snabbt bort 99,9 % av mikroberna, inklusive SARS-CoV-2*
  • Eliminerar praktiskt taget korskontaminering
  • Fungerar endast med vatten– inget desinfektionsmedel eller specifik personlig skyddsutrustning krävs
  • Tar enkelt bort när du torkar, ingen uppehållstid
  • Fungerar även med quat desinfektionsmedel
  • Påfyllningsbara behållare för att minska avfallet
  • Om våtservetter torkar, tillsätt bara vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 7,7 tum
Längd (metrisk) 195 mm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 254 mm
Certifikat och efterlevnad EN/SP, OUS
Mått (L x B) 195 mm x 254 mm
För användning med (applikation) Avlägsnande av mikrober
Förpackningsmängd 85 ark/kapsel, 4 kapslar/väska
*Baserat på tredje parts tester endast med vatten.