Läs mer
Instrumentkontroll Terbium TR-FRET Kit
Kvantitet:
1 ml-kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Instrument Control Terbium TR-FRET Kit möjliggör en snabb bedömning av instrumentinställningen för terbium (Tb)-baserade TR-FRET-analyser. LanthaScreen™ och Premo™ analyser kräver specifika instrumentinställningar. Korrekt instrumentinställning är avgörande för experimentell framgång. Detta kit innehåller ett rör vardera med 1x höga och låga kontroller som också kan användas som positiva kontrollprover när man kör Tb TR-FRET-analyser.
Instrumentkontroll Terbium TR-FRET Kit låter dig:
Ställ in instrument för Tb TR-FRET-analyser snabbt
Kontrollera instrumentets Tb TR-FRET-inställningar
Läs en hög och låg Tb TR-FRET
-signalkontroll på varje analysplatta. Bestäm om ditt instrument är inställt för att läsa Tb TR-FRET-analyser
Att ställa in ditt instrument för att läsa Tb TR-FRET är det första steget i att köra en framgångsrik Tb TR-FRET-analys. Detta kit låter dig snabbt avgöra om ditt instrument är korrekt inställt för att läsa Tb TR-FRET-analyser. Lägg bara till en liten volym i separata brunnar, placera plattan i instrumentet och läs. Om förhållandet mellan hög och låg styrsignal är under 2 kanske instrumentet inte är korrekt inställt. Om förhållandet mellan hög och låg styrsignal är mellan 2 och 4 kan du fortsätta med en Tb TR-FRET.
Använd kitet som en positiv kontroll i Tb TR-FRET-analyser
När du kör Tb TR-FRET-analyser, lägg till en liten volym av de höga och låga kontrollerna i separata brunnar på din analysplatta. Placera plattan i instrumentet och läs enligt instruktionerna. Ett högt till lågt styrsignalförhållande på mellan 2 och 4 ger dig förtroendet för att instrumentet fungerar bra.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Instrumentkontroll Terbium TR-FRET Kit låter dig:
-signalkontroll på varje analysplatta. Bestäm om ditt instrument är inställt för att läsa Tb TR-FRET-analyser
Att ställa in ditt instrument för att läsa Tb TR-FRET är det första steget i att köra en framgångsrik Tb TR-FRET-analys. Detta kit låter dig snabbt avgöra om ditt instrument är korrekt inställt för att läsa Tb TR-FRET-analyser. Lägg bara till en liten volym i separata brunnar, placera plattan i instrumentet och läs. Om förhållandet mellan hög och låg styrsignal är under 2 kanske instrumentet inte är korrekt inställt. Om förhållandet mellan hög och låg styrsignal är mellan 2 och 4 kan du fortsätta med en Tb TR-FRET.
Använd kitet som en positiv kontroll i Tb TR-FRET-analyser
När du kör Tb TR-FRET-analyser, lägg till en liten volym av de höga och låga kontrollerna i separata brunnar på din analysplatta. Placera plattan i instrumentet och läs enligt instruktionerna. Ett högt till lågt styrsignalförhållande på mellan 2 och 4 ger dig förtroendet för att instrumentet fungerar bra.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Frakt skick | Våt is |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | HTS Reader, Microplate Reader |
| Kvantitet | 1 ml-kit |