Läs mer
Hamilton™ Terasaki dispenser
Kapacitet (metrisk):
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för snabb fyllning av 60-brunnars HLA/Terasaki-plattor med 6,35 mm brunnsavstånd
- Använder avtagbara nålar
- Tillgänglig för en rad volymer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Dispenser |
| Material | Borosilikatglas, PTFE |
| Kapacitet (metrisk) | 250μ L |