Läs mer
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
Färg:
Svart
Vitt
Beskrivning
- Dispenserar 1300 ml flaskor handtvål och 1200 ml alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
- Kan dispensera 0,4 mL eller 1,00 mL per tryck
- Hybrid dispenser ger en automatisk växling från beröringsfri till manuell om batterierna tog slut innan de byttes ut
- Nära tom produktlarm och låg batterisignal
- Låsbar dispenser innehåller ett genomskinligt fönster för produktens synlighet utan produktmanipulation
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hybriddispenser (manuell/automatisk) |
| Färg | Svart |