Läs mer
Diversey™ IntelliCare Dispenser Manual
Färg:
Svart
Vitt
Beskrivning
- State-of-the-art dispenserdesign med ett stort platsfönster ger användarinnehåll synlighet utan att öppna dispensern
- Möjligheten att konvertera från nyckellös till nyckellös ger dig flexibiliteten att välja dina automatsäkerhetsnivåer
- Den ultimata mångsidigheten uppnås med ett system som dispenserar både flytande och skumprodukter
- Robust och pålitlig ABS-plast, rep- och UV-beständig kropp utan smutsfällor ger ett enkelt underhåll och ett fläckfritt utseende
- Dosstorleksjustering gör att du kan variera mängden tvål som doseras baserat på slutanvändarens behov
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Manuell dispenser |
| Färg | Svart |