Läs mer
Grant Instruments™ Utbytbart block för QB-serien torrblockvärmare
Rörstorlek:
0,2 ml
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16,7 mm
17 mm
18 mm
2,0 ml
24 mm
50 ml
Hold (Håll)
Antal platser:
10
12
24
4
5
56
Solid block
Djup (metriskt):
14 mm håldjup
30 mm håldjup
35 mm håldjup
50 mm håldjup
53,5 mm håldjup
75 mm håldjup
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 och QBA2 torrblockvärmesystem
- Rymmer en mängd olika provrörsstorlekar
- Finns i vanligt blockformat utan hål
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 24 mm dia. provrör och universalflaskor |
| Material | Aluminium |
| Antal platser | 5 |
| Typ | Block |
| Rörstorlek | 24 mm |
| Mått (L x B x H) | 140 x 50 x 63 mm |
| Djup (metriskt) | 50 mm håldjup |