Läs mer
Interferon gamma Mouse, Clone: IFNG/466, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio 3458-MSM4-P1
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15990208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6263.25 SEK
    5424.61 SEK / 100µg
    Save 838.64 SEK
    13% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Interferon gamma
Cytoplasmic and Cell Surface
IFNG/466
Unconjugated
NP_000610
Mouse
20-25kDa
Protein A/G Purified
RUO
3458
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
IFNG
Purified recombinant human IFN-gamma
PMA stimulated human peripheral blood mononuclear cells. Renal or testicular carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.