Läs mer
Memmert™ Interiör IP68 Sockel för UF160
Handla allt Memmert Produkter
Amperage:
2 A
Beskrivning
- Kan endast beställas med begränsat temperaturområde - max. +60 °C)
- Elkrav: 230 V, 2 A, 500 W
- Kan stängas av med på/av-knappen
- Kan inte bytas individuellt
- Fukttät IP68
- Kräver alternativ A8 mot tillägg
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UF160 Ugn |
| Typ | Invändigt uttag |
| Spänning | 230 V |
| Amperage | 2 A |