Läs mer
Invitrogen™ 100 bp DNA-stege
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4924091
Kvantitet:
1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar
100μ L DNA-stege, 1 mL 10X provladdningsbuffert, 100 applikationer
Förpackningsstorlek:
250µg
50µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538766
Brand: Invitrogen™ 15628019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen 100 bp DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 2 000 bp.
Invitrogen 100 bp DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 2 000 bp. 100 bp DNA Ladder består av 13 individuella kromatografirenade DNA-fragment och har referensband på 2000, 1500 och 600 bp för enkel orientering.
100 bp DNA Ladder är idealisk för separation på 1 –2% agarosgeler.
Höjdpunkter på 100 bp DNA Ladder:
Skarpa, tydliga —bandkromatografi renade fragment för konsekventa och tillförlitliga resultat
Bekvämt —försedd med 10X BlueJuice Gel Loading Buffer för spårning av provets DNA-migrering
Exakt —en exakt mängd DNA
i varje band Produktanvändning
Den dubbelsträngade DNA-stegen kan visualiseras på 1 –2 % agarosgel efter etidiumbromid eller SYBR Säker färgning. Stegen är designad med en enhetlig intensitet av DNA-band för en tydlig vy av varje band. En exakt mängd DNA i varje band tillåter ungefärlig kvantifiering av DNA-prover.
Denna stege kan radiomärkas med T4 polynukleotidkinas eller T4 DNA-polymeras.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •100 μL 100 bp DNA-stege
• 1 ml 10X BlueJuice Gelladdningsbuffert
Förvara vid -20 °C.
Koncentration 0,5μ g/μl
Gel typ Agaros
Produkttyp DNA-stege
Klar att ladda Obs
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 100 till 2000 bp
Volym (metrisk) 100 μl
Gelkompatibilitet Agarosgel
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Kit Innehåll 100 μL DNA Ladder, 1 mL 10X Sample Loading Buffer, 100 Applications
Antal reaktioner 100 ansökningar
Kvantitet 100μ L DNA-stege, 1 mL 10X provladdningsbuffert, 100 applikationer
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade