Läs mer
Invitrogen™ 50 bp DNA-stege
Beskrivning
Innehåller
50bp DNA-stege (1 μg/μ L) i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA
Invitrogen 50 bp DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 50 bp till 2 500 bp. 50 bp DNA Ladder består av 17 individuella kromatografirenade DNA-fragment och har referensband på 2500, 800 och 350 bp för enkel orientering.
50 bp DNA Ladder är idealisk för separation på 2% agarosgeler.
Höjdpunkter på 50 bp DNA Ladder
•Skarpa, tydliga —bandkromatografi renade fragment för konsekventa och tillförlitliga resultat
•Bekvämt —försedd med 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer för spårning av DNA-migrering
•Exakt —en exakt mängd DNA i varje band
Produktanvändning
Den dubbelsträngade DNA-stegen kan visualiseras på 2% agarosgeler efter etidiumbromid eller SYBR Säker färgning. Stegen är designad med en enhetlig intensitet av DNA-band för en tydlig vy av varje band. En exakt mängd DNA i varje band tillåter ungefärlig kvantifiering av DNA-prover.
Denna stege kan radiomärkas med T4 polynukleotidkinas eller T4 DNA-polymeras.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •100 μL 50 bp DNA-stege • 1 ml 6X TrackIt Cyan/orange laddningsbuffert Förvara vid -20 °C. |
| Koncentration | 0,5μ g/μl |
| Gel typ | Agaros |
| Produkttyp | DNA-stege |
| Klar att ladda | Obs |
| Provladdningsvolym | 1 mL |
| Storleksintervall | 50 till 2500 bp |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Gelkompatibilitet | Agarosgel |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Visa mer |