Läs mer
Invitrogen™ Oligo (dT) Primer (50μ M)
Produktkod. 10249034
Kvantitet:
80μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10249034
Brand: Invitrogen™ AM5730G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa är samma Invitrogen primers som för närvarande ingår i SuperScript IV Kit (kat. nr. 18091050).
Dessa är samma Invitrogen primers som för närvarande ingår i SuperScript IV Kit (kat. nr. 18091050). De tillhandahålls i en lagerkoncentration på 50μ M.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Primer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 50μ M
Primer Slumpmässig
Kvantitet 80μ L
Produktlinje Ambion
Form Vätska