Läs mer
Invitrogen™ Slumpmässiga decamers (50μ M)
Kvantitet:
80μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Random Decamers är samma primers som för närvarande ingår i RETROscript™ Kit (kat. nr AM1710). De tillhandahålls i en lagerkoncentration på 50μ M, och är funktionstestade med hjälp av RETROscript™ Utrustning.
Användning av slumpmässiga primrar
I allmänhet primeras omvänd transkriptionsreaktioner med en av följande typer av primers: slumpmässiga sekvensoligonukleotider, oligo(dT), eller en oligonukleotid som kan hybridisera med det specifika RNA:t som studeras. Typen av första-strängsprimer som används för omvänd transkription är mestadels baserad på användarens preferenser. För cDNA-bibliotekskonstruktion eller cDNA-märkningsapplikationer används oligo(dT) nästan alltid för att prima cDNA-syntes, så att cDNA:t börjar vid poly(A)-svansen. Det största utbytet av RT-produkt erhålls vanligtvis genom att använda korta slumpmässiga oligonukleotider för att prima den omvända transkriptionen, men denna utbytesfördel kanske inte ses efter PCR-steget. När mallen är begränsande kan det slutliga RT-PCR-utbytet vara något högre när den omvända transkriptionen primeras med slumpmässiga primrar i motsats till oligo(dT) eller genspecifika primrar.
Användning av slumpmässiga primrar
I allmänhet primeras omvänd transkriptionsreaktioner med en av följande typer av primers: slumpmässiga sekvensoligonukleotider, oligo(dT), eller en oligonukleotid som kan hybridisera med det specifika RNA:t som studeras. Typen av första-strängsprimer som används för omvänd transkription är mestadels baserad på användarens preferenser. För cDNA-bibliotekskonstruktion eller cDNA-märkningsapplikationer används oligo(dT) nästan alltid för att prima cDNA-syntes, så att cDNA:t börjar vid poly(A)-svansen. Det största utbytet av RT-produkt erhålls vanligtvis genom att använda korta slumpmässiga oligonukleotider för att prima den omvända transkriptionen, men denna utbytesfördel kanske inte ses efter PCR-steget. När mallen är begränsande kan det slutliga RT-PCR-utbytet vara något högre när den omvända transkriptionen primeras med slumpmässiga primrar i motsats till oligo(dT) eller genspecifika primrar.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Primer |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 50μ M |
| Primer | Slumpmässig |
| Kvantitet | 80μ L |
| Produktlinje | Ambion |
| Form | Vätska |