Läs mer
Invitrogen™ BaculoDirect™ C-Term Transfektionskit
Kvantitet:
5 transfektioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
Fem μ0,3 g flaskor med BaculoDirect Linjärt DNA, μ125 L av Cellfectin transfektionsreagens och ganciklovir.
- Konstruerad för att inkludera attR-platser för snabb och effektiv rekombination med Gateway-entry-klon
- Gen av intresse rekombineras från ingångsklon till BaculoDirect Linjärt DNA med enkel, en timmes LR-reaktion
- Den resulterande reaktionsblandningen innehåller rekombinant baculovirusbärande gen av intresse och används direkt för att transfektera insektsceller
- Eliminerar behovet av att transformera bakterier och isolera stor bacmid eller samtransfektion av överföringsvektor och linjärt baculovirus DNA till insektsceller för att avsevärt minska praktisk tid
- Renat baculovirus kan isoleras på mindre än en vecka
- Gateway linjärt DNA: Designad för snabb kloning med Gateway-entry-klon och efterföljande uttryck i Sf9- eller Sf21-insektsceller
- Stark polyhedrinpromotor för uttryck på hög nivå
- R-ställen för effektiv rekombination med attL-flankerad Gateway-ingångsvektor
- TK-gen för negativ selektion med ganciklovir
- N-terminal V5-His-tagg för detektion med Invitrogens Anti-V5 Antibody och rening med nickelkelaterande harts (BaculoDirect N-term linjärt DNA)
- TEV-proteasklyvningsställe för avlägsnande av V5-His-taggen efter rening (BaculoDirect N-term linjärt DNA)
- C-terminal V5-His-tagg för detektion med Invitrogens Anti-V5 Antibody och rening med nickelkelaterande harts (BaculoDirect C-term linjärt DNA)
Baculovirusproduktion och titrering, kloning, gatewaykloning, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | Polyhedrin |
| Produkttyp | Transfektionssats |
| Innehåll och lagring | De BaculoDirect™ transfektionssatser inkluderar fem 0,3μ g flaskor av BaculoDirect Linjärt DNA, 125μ L Cellfectin transfektionsreagens och ganciklovir. Förvara BaculoDirect Linjärt DNA och Cellfectin vid 4 °C. Alla komponenter är garanterade hållbara i 6 månader om de förvaras på rätt sätt. |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetod | Inkörsport |
| Kvantitet | 5 transfektioner |
| Vektor | BaculoDirect Vektorer |
| Produktlinje | BaculoDirect, Gateway |