Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzymblandning
Produktkod. p-4918170
Kvantitet:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
20 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10348582
Brand: Invitrogen™ 11789100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Katalyserar in vitro-rekombination av PCR-produkter för att generera ingångskloner
  • Katalyserar in vitro -rekombinationen av PCR-produkter eller subkloning av DNA-segment från kloner (som innehåller att B-ställen) och en donatorvektor (innehållande att P-ställen) för att generera ingångskloner
  • Innehåller enzymer och buffert i en enda blandning för att möjliggöra en bekväm reaktion på tio mikroliter med färre pipetteringssteg
  • Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring vid -20 °C till -80 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Gateway™ BP Clonase™ II enzymblandning inkluderar proteinas K-lösning (2μ g/μ l) och en positiv kontrollvektor. Förvara vid -20 °C eller -80 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Frakt skick Torr is
Enzym BP Clonase
Kompatibel buffert Enzymbuffert
Kvantitet 100 reaktioner
Produkttyp BP Clonase Enzymmix
Produktlinje Clonase , Gateway