Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Automatiserad cellräknare, med 101 lådor med diabilder
Produkttyp:
Automatiserad cellräknare med 1 låda med diabilder
Automatiserad cellräknare med 101 lådor med diabilder
Automatiserad cellräknare med 11 lådor med diabilder
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
- One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
- One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
- One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
- För verifiering av antal celler, levande celler/ml, döda celler/ml, cellstorlek
- Kompatibel med grevinnans cellräkningskammare
- Mått: D x B x H: 20 x 27 x 19 cm (7,8 x 10,6 x 7,4 tum)
Cellräkning, livsduglighet och kryokonservering
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (D x B x H) | 20 x 27 x 19cm |
| Spänning | 100-240 VAC |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Produkttyp | Automatiserad cellräknare med 1 låda med diabilder |
| Inkluderar | En Countess Automated Cell Counter, en låda med 50 objektglas (totalt 100 objektglas), 2 x 1 ml injektionsflaskor med trypanblå färg, nätsladd med 4 adaptrar och snabbreferensguide |