Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Cell Counting Chamber Slides and Holder, engångs
Produktkod. p-4931409
Typ:
Cellräkningskammarglas
Objektglashållare
Trypanblå färg
Kvantitet:
1 enhet
1250 objektglas
2 x 1 mL
2500 objektglas
50 objektglas
500 objektglas
5000 objektglas
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 50
Paket med 500
Paket med 5000
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10399053
Brand: Invitrogen™ C10228
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Sildes and 20 × 1mL vials of trypan blue (0.4%)
Countess cellräkningskammarglas är bekvämt förpackade för användning med Countess Automatiserad cellräknare. Varje engångsobjektglas har två slutna kammare. Alla Countess cellräkningskammarglas (förutom kat.nr. C10283) är tillgängliga med flaskor med trypanblått.
Countess cellräkningskammarglas är utformade exklusivt för automatiserad cellräkning på Countess automatiserad cellräknare. Dessa individuellt förpackade objektglas har två slutna kammare och är för engångsbruk, vilket erbjuder bekvämlighet när du utför cellodling. Countess-familjen med automatiserade cellräknare använder den ofta använda trypanblå färgningsmetoden för cellräkning för att identifiera döda celler och mäta cellulär livsduglighet med hjälp av ljusfält.
Engångsobjektglasen för Countess cellräkningskammarglas erbjuder bekvämlighet med automatiserad cellräkning för bearbetning av flera cellprov, upptagna cellodlingsanläggningar och enkel kassering av kontaminerade eller farliga prover. De eliminerar också risken för kontaminering från restprover. Efter användning kan Countess-objektglasen kasseras som vanligt biologiskt farligt avfall. Till skillnad från en hemocytometer finns det inget behov av att rengöra Countess-objektglasen före eller efter användning.
Varje Countess cellräkningskammarglas har två separata, slutna kammare för att räkna ett prov i duplikat eller två olika prover. Cellräkning sker på en central plats i räknekammaren. Den räknade volymen är 0,4 μl, samma sak som att räkna fyra 1 mm2-rutor i en vanlig hemocytometer.
Countess cellräkningskammare fungerar i tre enkla steg:
  • Blanda 10 μl av provet med 10 μl trypanblå färg eller annat önskat reagens, inklusive ReadyCount™-färgning och pipettera in i ett Countess engångsobjektglas
  • Sätt in objektglaset i instrumentet
  • Tryck på Räkna
Det är allt—få det totala cellantalet, procenten livskraftiga celler och den genomsnittliga cellstorleken på så lite som 30 sekunder.
Countess cellräkningskammarglas inkluderar två flaskor med trypanblått för ljusfältsautomatiserad cellräkning och viabilitetsanalys (kat. nr C10228, C10312, C10314, C10313 och C10315). Objektglasen kan även köpas som 1 kartong med 50 objektglas utan trypanblått (kat.nr C10283) för användning med andra färger som ReadyCount fluorescerande färger. Flaskorna med trypanblått finns även att köpa utan objektglas (kat. nr. T10282).
Trypanblå färgning är en långvarig och allmänt använd metod för att mäta cellulär viabilitet genom att identifiera döda celler. Levande celler med intakta membran utesluter färgämnet, medan döda celler med komprometterade membran blir färgade, vilket möjliggör differentiering och räkning av levande och döda celler för att bedöma cellulär viabilitet. Trypanblå färgning är metoden som används av Countess-familjen med automatiserade cellräknare för cellräkning, och denna 0,4 % trypanblå lösning är den korrekta koncentrationen för användning på dessa instrument.
Notera:
Utfällningar är ganska vanliga i trypanblått och ökar vanligtvis med lagringstid och frysning. De tre metoderna nedan kan hjälpa till att minimera fällningen av trypanblått i dina cellräkningsprover:
  • Steril filtrering av trypanblått med 0,3-mikron filter
  • Centrifugering eller passiv sedimentering (undvik att blanda eller vortexa trypanstamlösningar)
  • Försiktig uppvärmning av 1 ml trypanlösning till 37°C på 10 minuter
Countess engångsobjektglashållare används för att hålla Countess engångsobjektglas. Den är utformad för användning med Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL automatiserade cellräknare och ingår i dessa cellräknare. En ersättningshållare för Countess engångsobjektglas (kat.nr AMEP4745 ) finns att köpa separat. Denna Countess engångsobjektglashållare är inte kompatibel med Countess återanvändbara objektglas (kat. nr. A25750).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cellräkningskammarglas
Produktlinje Countess
För användning med (utrustning) Countess automatisk cellräknare
Håller 10 μl/Kammare
Positioner 2 kamrar/objektglas
Djup (metriskt) 100 μm (kammare)
Mått 75 x 25 x 1,8 mm (kammare)
Innehåll och lagring • Countess™ Cell Counting Chamber Slides, 1 x 50 objektglas
• Trypanblå färg, 2 x 1 ml-flaskor
Varje objektglas innehåller två cellräkningskammare.
För användning i rumstemperatur under normala laboratorieförhållanden.
Kvantitet 50 objektglas
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X50 CELL COUNTING CHAMBER SLIDE COUNTESS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid