Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Testpärlor
Produktkod. 10115473
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10115473
Brand: Invitrogen™ C10284
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Säkerställ korrekt prestanda för grevinnans automatiserade cellräknare med grevinnas testpärlor. Dessa latexmikrosfärer har en nominell diameter på 10μ m± 10 % och levereras som en suspension innehållande 1 x 10 6 pärlor/ml± 10 % för att hjälpa till att verifiera att cellräkning och storlek ligger inom förväntade intervall.
Countess Test Beads är 10μ m latexmikrosfärer designade för användning med Countess Automated Cell Counter för att verifiera exakt cellräkning och storlek. Pärlorna har en nominell diameter på 10μ m± 10 % och levereras som en suspension innehållande 1 x 10 6 pärlor/ml± 10 %. För att verifiera att den automatiska Countess Cell Counter fungerar korrekt, blandas pärlorna 1:1 med trypanblått och laddas i grevinnan Chamber Slide . Countess Test Beads erbjuder forskare ett tillförlitligt verktyg för att säkerställa att deras Countess Automated Cell Counter utför korrekt cellräkning och storleksanalys innan de kör kritiska experiment.
Vi erbjuder även Countess 3 Standard Slide (kat. nr. A51876), som är en färdig att använda och återanvändbar referens- och demo-slide för cellräkning, livsduglighet och fluorescens på Countess Automated Cell Counters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Grevinnan Testpärla
Produktlinje Countess
För användning med (utrustning) Countess automatisk cellräknare
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Etikett eller färgämne Trypanblått
Innehåll och lagring Innehåll: En ml testpärlor med 1 x 10 6 pärlor/ml.
Förvaring: Förvara vid 4° C.
Kvantitet 1 ml