Läs mer
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH10Bac Kompetenta celler
Produktkod. 10592663
Kvantitet:
5 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
500µL
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10592663
Brand: Invitrogen™ 10361012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
MAX Efficiency DH10Bac Kemiskt kompetenta celler: 5 flaskor, μ100 L vardera (totalt 500 μL), pUC19 DNA (0,01μ g/ml): 1 injektionsflaska, 100 L, μSOC Medium: 2 flaskor, 6 ml vardera
Kan stödja platsspecifik rekombination mellan pFastBac™ och bMON14272
MAX Efficiency DH10Bac Kompetenta celler används för produktion av rekombinanta bacmider som används i Bac-to-Bac™ Baculovirus uttryckssystem. De DH10BacE. coli -stam innehåller en baculovirus-shuttle-vektor (bacmid) som kan rekombineras med en donatorplasmid, pFastBac™ för att skapa en uttrycksbacmid innehållande en klonad gen av intresse.
Använder MAX Efficiency DH10Bac kompetenta celler
MAX Efficiency DH10Bac Kompetenta celler kan fungera som en värd för en rekombinant pFastBac™ vektor som innehåller en klonad gen av intresse. DH10Bac celler härbärgerar en baculovirus-skyttelvektor (bMON14272) och en hjälparplasmid (pMON7142), och kan generera bacmider med hög molekylvikt som sedan kan amplifieras, renas och användas för insektscelltransfektion och efterföljande genuttryck. Kanamycinresistens för bacmidselektion och underhåll förlänas av bMON14272 och tetracyklinresistens av pMON7124
  • Konsekventa avkastningar på> 1 x 10 8 transformanter/μ g
  • Tolerans för små mängder outspädda ligeringsreaktioner
  • Stöd för effektiv blå/vit koloniscreening (Φ 80 lac Z MΔ15 markör)
Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Baculovirusproduktion och titrering, kloning, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, transformation
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Kompetenta celler
Innehåller F' Episome Saknar F' Episome
Effektivitet > 1x10^8
Celltyp Kemiskt kompetent
Förbättrar plasmidkvaliteten Nej
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Medium effektivitet (10^8-10^9 cfu ⁄μg)
Innehåll och lagring Innehåller:
• MAX Efficiency DH10Bac Kemiskt kompetenta celler: 5 flaskor, 100μ l vardera (totalt 500μ l)
• pUC19 DNA (0,01μ g/ml): 1 flaska, 100μ l
• SOC Medium: 2 flaskor, 6 ml vardera
Förvara kompetenta celler vid -80 °C. Förvara pUC19 DNA vid -20 °C. Förvara SOC Medium vid °4 C eller i rumstemperatur.
Kloning av instabilt DNA Inte lämplig för kloning av instabilt DNA
Bakterie- eller jäststam DH10Bac
Blå/vit screening Ja
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Förbereder ometylerat DNA Ej lämplig för framställning av ometylerat DNA
Förökning av ccdB-vektorer Inte för ccdB vektorförökning
Minskar rekombination Nej
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli
Formatera Provrör
Produktlinje DH10Bac, MAX Efficiency
Kvantitet 5 x 100μ L