Läs mer
Invitrogen™ Plantera DNAzol™ Reagens
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
Plantera DNAzol™ Reagent är ett färdigt att använda organiskt reagens formulerat för isolering av högkvalitativt genomiskt DNA från en mängd olika växtprover.
- Tillåter användning på bredspektrat växtmaterial
- Snabb isolering av genomiskt DNA
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 100 ml; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Organisk extraktion |
| Provtyp | Växter |
| Elueringsvolym | 70μ L |
| Slutlig produkttyp | Genomiskt DNA |
| För användning med (applikation) | PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Testtid | 60 min. |
| Visa mer |